Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

HEPPSO, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific

250 mL
  CAAAJ62529-AK
 :  J62529-AK
HEPPSO, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
  CAAAJ62529-AK
 :  
HEPPSO, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific

250 mL

 :  
 
221,16 $
   
Each (250ml)
 
 

Liquid

CAS No.: 68399-78-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00038351

 

 

  • Taille:
    250 mL
  • Cat. No.:
    CAAAJ62529-AK
  • MDL No.:
    MFCD00038351

 

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.