Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
MOPS, 0.5 M Buffer Solutions, Thermo Scientific | Avantor

MOPS, 0.5 M Buffer Solutions, Thermo Scientific

MOPS buffer solution, 0.5 M, 250 mL, 8.5
Catalog # CAAAJ62368-AK
Fournisseur #:  J62368-AK
MOPS, 0.5 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ62368-AK
CAS Number:  
MOPS, 0.5 M Buffer Solutions, Thermo Scientific

MOPS buffer solution, 0.5 M, 250 mL, 8.5

CAS Number:  
Price
$232.98
Log in pour la disponibilité
Each (250ml)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

Liquid

CAS No.: 1132-61-2
Physical Form: Liquid
Odor: Odorless
MDL No.: MFCD00006183

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    0.5 M
  • Désignation:
    MOPS buffer solution
  • Taille:
    250 mL
  • pH:
    8.5
  • Cat. No.:
    CAAAJ62368-AK
  • Odour/scent:
    Odorless
  • Storage temperature:
    2°C to 8°C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.