D(-)-Acide lactique
Product Details & Documents
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Powder
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
- CAS Number:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068313
- Molecular Weight:90.08 g/mol
- Indice Merck:14,5335
- Température de conservation:Congélateur
- L'EINECS:233-713-2
Spécifications
Spécifications
- Taille:250 mg