Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, haute sensibilité prêt-à-l'emploi

500 mL
Catalog # CAAAJ61325-AP
Flammable
Toxic
Health
 :  J61325-AP
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, haute sensibilité prêt-à-l'emploi
Catalog # CAAAJ61325-AP
CAS Number:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, haute sensibilité prêt-à-l'emploi

500 mL

CAS Number:  54827-17-7
Price
$1,845.21
Log in for availability
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result

Recommended for ELISA (microwell) procedures, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.

The TMB solution has similar sensitivity levels to chemiluminescent detection reagents; it can detect as little as 0.15 ng. The TMB solution provided is enough for at least 25 mini-gel sized (10 X 10 cm) blots. Store at 2-8°C. Keep the substrate out of direct sunlight.

Synonyms:  TMB
  • CAS Number:54827-17-7
  • Formula:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL Number:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:259-364-6
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
  • ADR:"6.1",III
Specifications

Specifications

  • Taille:
    500 mL

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.