ADA, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
ADA buffer solution, 0.2 M, 100 mL, Glass bottle, 6.5
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
Fournisseur #: J61259-AE
ADA, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ61259-AE
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6.0 to 7.5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00065483
Caution: Storage Temperature: 2 to 8°C
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0.2 M
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Désignation:ADA buffer solution
- Taille:100 mL
- pH:6.5
- Cat. No.:CAAAJ61259-AE
- MDL No.:MFCD00065483
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



