Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
RELAY OMRON LY2N 110V FF
Catalogue # CA11023-306
Fournisseur:
KLEN INTERNATIONAL (74) PTY LTD.
Agrandir l'image
RELAY OMRON LY2N 110V FF
Catalogue # CA11023-306
Fournisseur:
KLEN INTERNATIONAL (74) PTY LTD.
Supplier Number:
FAS-614
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
VWR® Disposable Serological Pipettes
Fournisseur: VWR International
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International