LOW-RANGE TITRANT 1L | Avantor
LOW-RANGE TITRANT 1L
Catalog # CA11019-862
Supplier:   NALCO CA
Fournisseur #:  460-S0447.75
LOW-RANGE TITRANT 1L
Catalog # CA11019-862
Supplier:  NALCO CA
CAS Number:  
LOW-RANGE TITRANT 1L
CAS Number:  
Price
$172.98
Log in pour la disponibilité
Each (1l)