Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION | Avantor

BUFFER SOLUTION

Catalog # CA11017-016
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  2776453
BUFFER SOLUTION
Catalog # CA11017-016
Supplier:  Hach
CAS Number:  
BUFFER SOLUTION
CAS Number:  
Price
$106.47
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Product Details & Documents
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.