Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Molybdate 3 Reagent Solution, 50 mL Self-Contained Dropping Bottle, Heteropoly blue, 50
Catalog # CA11016-694
Supplier:   Hach
 :  199526
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Catalog # CA11016-694
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Molybdate 3 Reagent Solution, 50 mL Self-Contained Dropping Bottle, Heteropoly blue, 50
CAS Number:  
Price
$92.65
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For low and ultra-low range silica determination by the Heteropoly Blue method
Hach methods 8282 and 8186.
 : Hazardous Items: Items with this mark may be considered hazardous under some shipping conditions.If necessary, we will change your selected shipping method to accomodate these items.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Heteropoly blue
  • Désignation:
    Molybdate 3 Reagent Solution
  • Taille:
    50 mL Self-Contained Dropping Bottle
  • No. of Tests:
    50
  • Cat. No.:
    CA11016-694
  • Method:
    Heteropoly Blue