Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
pH Indicator en solution, large gamme pH 4-10 | Avantor

pH Indicator en solution, large gamme pH 4-10

Plastic bottle, 1 L
Catalog # CA11016-328
Inflammable
Irritant
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  2329353
pH Indicator en solution, large gamme pH 4-10
Catalog # CA11016-328
Supplier:  Hach
CAS Number:  
pH Indicator en solution, large gamme pH 4-10
pH Indicator en solution, large gamme pH 4-10

Plastic bottle, 1 L

CAS Number:  
Price
$318.38
Log in pour la disponibilité
Each (1l)
Product Details & Documents

For visual determination of pH, using test kits

Method: 10222

  • ONU:1219
  • MARC:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    1 L

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.