Test Kits, COD, TNT plus®
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The TNTplus® COD vials are designed to measure COD values in an efficient and accurate process
- Dosi-Cap Zip with freeze dried reagents integrated into the sealed cap
- Barcode helps the instrument to automatically detect and run the correct method
- Barcode allows spectrophotometer to detect reagent lot number and expiry date
- Vials have flat bottom to improve handling
- Vials are color coded by parameter and range
- No reagent blank necessary
TNTplus™ works only with DR 6000™ UV-VIS, DR 3900™ Benchtop, and DR 1900™ Portable spectrophotometers.
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Reactor digestion
- Désignation:COD TNTplus™, ULR (digestion required)
- Taille:25 Tubes/pack
- Range:1 - 60 mg/L COD