Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Corning® Polypropylene Funnel, Corning | Avantor

Corning® Polypropylene Funnel, Corning

Short Stem Funnel, 120 mm, PP, 180 mm
Catalog # 30617-116
Supplier:   Corning
Fournisseur #:  6120P-120
Corning® Polypropylene Funnel, Corning
Catalog # 30617-116
Supplier:  Corning
Corning® Polypropylene Funnel, Corning
Corning® Polypropylene Funnel, Corning

Short Stem Funnel, 120 mm, PP, 180 mm

Price
$199.00
Log in pour la disponibilité
Case of 12 Each
Product Details & Documents

Funnels, made of durable PP, translucent.

  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper

Allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.

Spécifications
  • Ø:
    120 mm
  • Désignation:
    Short Stem Funnel
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    PP
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.