Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
125 ml, 20 ml, GL-40
Fournisseur #: 4985P-100
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
ERLENMEYER FLASK VITLAB PP CAP 75 ML PK6 Catalog #76313-834
Le produit 76313-834 est similaire à 30617-088 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
FLASK ERLMYR PP NM 250ML CS6 Catalog #30617-090
Le produit 30617-090 est similaire à 30617-088 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
With blue, easy to read graduations. Autoclavable. The flasks feature a stopper bed and can also be sealed with standard ground joint polypropylene stoppers.
Spécifications
- Intervalle de graduation:20 ml
- Capacité:125 ml
- Epaisseur:GL-40