Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Phenol red 0,5% en solution aqueuse | Avantor

Phenol red 0,5% en solution aqueuse

250 ml
Catalog # CA89167-778
Supplier:   G-Biosciences
Fournisseur #:  786-563
Phenol red 0,5% en solution aqueuse
Catalog # CA89167-778
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  143-74-8
Phenol red 0,5% en solution aqueuse

250 ml

CAS Number:  143-74-8
Price
$166.10
Log in pour la disponibilité
Each (250ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    250 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.