Thermal Transfer Labels, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Thermal Transfer Cryo-Tags are a reliable and convenient way to identify samples with text or a barcode on microtubes, microplates, bottles and other laboratory containers. Pre-cut, peel-off labels designed for use in thermal transfer printers. Print popular barcode formats for fast and easy sample identification. Works with all thermal transfer printers.
- Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
- Specially coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
- Resists Degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
- Thermal Transfer Labels for Storage in Temperatures From −196°C to 80°C
- Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
- Print crisp, clear, professional quality labels
Spécifications
- Pour l'utilisation avec:0.5 ml tubes
- Désignation:Thermal transfer labels
- Dimensions:27 x 13 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



