Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences

Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences

Microscope slide labels, SERP-16, roll, 0.47×0.94", Pathology
Catalog # 102098-458
Supplier #:  77020-55
Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102098-458
Supplier:  
Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences
Microscope Slide Labels, Electron Microscopy Sciences

Microscope slide labels, SERP-16, roll, 0.47×0.94", Pathology

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These specialty Microscope Slide Labels and matching End Labels are available in standard (thin) or pathology (tissue high) thickness, and square or round corner (RC).

  • Standard thin or tissue high thickness for pathology
  • Permanent adhesive holds labels during use
  • Can be used for long-term storage

Sheet form size is 5¼×8".

Specifications
  • Désignation:
    Microscope slide labels, SERP-16, roll
  • Dimensions:
    0.47×0.94"
  • Épaisseur:
    Pathology

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.