Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core
These color-coded label tapes work well with all glass and plastic labware, racks, tubing, bags, boxes, and cabinets. It adheres to any surface and peels off without leaving a sticky residue. Tapes resist moisture and most solvents and can withstand autoclaving (250°F). It may be used as well down to -73°C.
All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core. Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.
Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.
Spécifications
- Largeur:19.0 mm (¾")
- Color:Yellow
- Longueur:13.7 m (15 yds.)
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



