Feather® Safeshield™ Scalpels, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Feather® Safeshield™ Scalpels, Electron Microscopy Sciences
Feather® Safeshield™ Blade #21
Catalog # 102097-810
Fournisseur #:  72043-21
Feather® Safeshield™ Scalpels, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102097-810
Feather® Safeshield™ Scalpels, Electron Microscopy Sciences
Feather® Safeshield™ Scalpels, Electron Microscopy Sciences
Feather® Safeshield™ Blade #21
Price
$113.73
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 10
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made from heat-treated stainless steel, these scalpels are excellent for delicate precise procedures
  • Heat-treated
  • Comfortable hand fit
  • Retractable shield
  • Color-coded blade size identification
They fit the hand comfortably and are designed with safety in mind. They reduce injury and transmitted disease from contaminated blades. They feature a clear protective, retractable shield and have a color coded button on the protective shield which assists with blade size identification.
Packaging: Individually packaged, 10 per box.
Spécifications
  • Désignation:
    Feather® Safeshield™ Blade #21
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.