Wash-Off Labels, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Rinses away leaving no adhesive residue. Labels dissolve under running water in less than 30 seconds. Labels Wash-Off in 1 rinse cycle at any water temperature.
- Autoclavable labels resist exposure to steam at 121 °C, a build-up of liquid water on the label surface will dissolve the material
- Temperature-resistant
- Accepts laser printing and other markings containers
Environmentally Safe, 100% biodegradable. Long term storage best between 32 to 70 °F (0 to 21 °C).
Certifications: FDA Compliant.
Specifications
- Désignation:Warning labels
- Dimensions:76 x 51 mm
- Legend:Warning: Flammable
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



