Sealing Films, Electron Microscopy Sciences
Use sealing films to eliminate well-to-well contamination, microbial and viral contamination, and sample spillage. Non breathable membranes prevent evaporation.
- Sterilized by gamma irradiation and free of cytotoxins
- Two scored end-tabsmake film positioning and removal hassle-free
- Thermal Stability to withstand a wide temperature range
- Pierceable sealing films facilitate easy removal of samples with a pipet tip
Breathe-Easy® is an adhesive, gas-permeable, cell culture membrane. It is made of 25.4 µm thick polyurethane. It is UV transparent to 300 nm and can be used in temperature range of -80 to 100 °C.
Breathe-EASIER™ is a rapid gas transmissable sealing membrane for cell growth. Breathe-Easier membranes permit rapid, consistent gas exchange of Oxygen, CO2 and water vapor for uniform cell. It is made of 139.7 µm thick non-woven rayon. It is not UV transparent and can be used in temperature range of -20 to 80 °C.
AluminaSeal™ is non-cytotoxic and sterile and is resistant to DMSO, chemicals, solvents and other common reagents. It can be used for Cold and PCR Storage in a temperature range of -80 to 110 °C. It is made of 68.6 µm aluminum and is not gas permeable or UV transparent.
HotSeal™ is a PCR sealing film for use in the temperature range of -40 to 125 °C. It is made of 58.4 µm polyester and is not gas permeable or UV transparent.
- Plage de température:–40...+125 °C
- Désignation:HotSeal Sealing Film, for use with PRC
- L×l:6×3.25"
- Matière:Polyester
- Épaisseur:58.4 µm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



