Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fluor Adhesive Chamber, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Fluor Adhesive Chamber, Electron Microscopy Sciences

21 mm x 40 mm, 1, 50 - 100 µl, 0.12 mm
Catalog # 102096-642
Fournisseur #:  70328-56
Fluor Adhesive Chamber, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102096-642
Supplier:  
Fluor Adhesive Chamber, Electron Microscopy Sciences
Fluor Adhesive Chamber, Electron Microscopy Sciences

21 mm x 40 mm, 1, 50 - 100 µl, 0.12 mm

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Each package includes illustrated instructions for use, applicator, and 200 adhesive port seals

These new microarray chambers are designed specially for compatibility with Cy5® or Alexa Fluor 647® direct labeled DNA probes for hybridization assays. These chambers as well as the original HybriWells may also be used with all other fluorochrome labeled probes.

Ordering information: Additional seal tabs are sold separately: Adesive Port Seal Tabs.

Spécifications
  • Profondeur:
    0.12 mm
  • Nb de puits:
    1
  • Volume:
    50 - 100 µl
  • Taille:
    21 mm x 40 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.