BEEM® Capsules; Embedding, Size 00, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These polyethylene embedding capsules have a 1 x 1 mm face at the tip of a truncated pyramid, each with a hinged cap.
Spécifications
- Ø:8 mm
- Désignation:Embedding Capsules Size 00
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Capsule Holder for Size 00
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Capsule Holder, Clear
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Capsule Holder for Size 00
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Embedding Capsule Holder
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Embedding Capsule Holder
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Embedding Capsule Holder