Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Punch, 7.0 mm
Catalog # 102096-456
Fournisseur #:  69038-07
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102096-456
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Punch, 7.0 mm
Price
$385.01
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 25
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The Accu-Punch is a sterile, disposable skin biopsy punch.
  • Always sharp and sterile
  • Ergonomic design
  • Ribbed for maximum control
  • Available in 14 different sizes in a dispenser box
It is the only disposable punch made in the USA.
Spécifications
  • Désignation:
    Punch, 7.0 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.