Gel-Pak® Storage/Carrier Box, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Gel-Pak® Storage/Carrier Box, Electron Microscopy Sciences
Conductive Hinged Box with Anti-Static Top, 4.5×3.5×7/8"
Catalog # 102095-772
Fournisseur #:  64908-X3
Gel-Pak® Storage/Carrier Box, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102095-772
Supplier:  
Gel-Pak® Storage/Carrier Box, Electron Microscopy Sciences
Gel-Pak® Storage/Carrier Box, Electron Microscopy Sciences
Conductive Hinged Box with Anti-Static Top, 4.5×3.5×7/8"
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Gel-Box AD Series Carriers owe their unique device-holding capabilities to a proprietary GEL coating applied directly to the bottom of a hinged box. Devices are held once contact is made with the GEL surface and will stay in place, even if the carrier is tilted or jarred.
  • No need for custom-molded containers for each device size
  • Ideal for handling subassemblies, hybrid models and packaged devices
  • Available in Transparent, Conductive and Anti-Static carriers in multiple sizes
  • Retention Level available: x0, x1, x2, x3, x4, x5, and x8 (the higher the number the more retention capability)
The carriers are designed for manual off-loading with tweezers or by hand. GEL-PAK AD series are ideal for handling devices where no direct contact with the top of the device is important.The GEL-BOX Carriers may also be used for bare die handling, such as GaAs, PETs, laser diodes, and beam-lead devices where the die size is small (less than 1 mm) and tweezers or other specialized techniques are used for off-handling.
Spécifications
  • Désignation:
    Conductive Hinged Box with Anti-Static Top
  • Dimensions:
    4.5×3.5×7/8"
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.