Flexwell™ Incubation Chambers, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Flexwell™ Incubation Chambers, Electron Microscopy Sciences
Seal Strips, 24 x 77 mm Seal Area, —, —
Catalog # 102094-760
Fournisseur #:  63485-53
Flexwell™ Incubation Chambers, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102094-760
Supplier:  
Flexwell™ Incubation Chambers, Electron Microscopy Sciences
Flexwell™ Incubation Chambers, Electron Microscopy Sciences
Seal Strips, 24 x 77 mm Seal Area, —, —
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
FlexWell™ removable incubation chambers for microarrays using ONCYTE® slides.
  • Silicone FlexWell™ forms well on slides using a clean release adhesive to isolate up to 16 specimens per slide
  • Slides and FlexWell™ fit into a reusable slide tray organizing wells into the footprint of a SBS compliant microtiter plate
  • Gasket may be sealed for mixing and to prevent evaporation
  • Available in eight-well and 16-well formats
Spécifications
  • Profondeur:
  • Ø ext.:
  • Désignation:
    Seal Strips, 24 x 77 mm Seal Area
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.