Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences

RV8 Vacuum Pump, 110 V
Catalog # 102091-400
Fournisseur #:  91025
Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102091-400
Supplier:  
Edwards RV8 Vacuum Pump, Electron Microscopy Sciences

RV8 Vacuum Pump, 110 V

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Rotary vacuum pump; Double stage. Ultra Grade 19 oil is recommended for use with the RV8. Weight 50 lbs (24 kg).

  • 6.9 cfm (195 L/min) displacement
  • Ultimate vacuum (without gas ballast) 1.5x10-3 torr
  • Max. inlet water pressure vapor: 29 torr
  • Max. water vapor pumping rate: .48 lb/h
  • Motor: 3/4 hp
  • Oil capacity Max/Min 0.75L/0.43
Spécifications
  • Désignation:
    RV8 Vacuum Pump
  • Electrical:
    110 V

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.