Foil Roll, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Foil Roll, Electron Microscopy Sciences
Foil Roll 153 mm (6") x152.4 m
Catalog # 102091-130
Fournisseur #:  70059
Foil Roll, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102091-130
Foil Roll, Electron Microscopy Sciences
Foil Roll, Electron Microscopy Sciences
Foil Roll 153 mm (6") x152.4 m
Price
$67.21
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Custom-sized pieces of foil can easily be created for covering small surfaces such as beakers, flasks, tubes, and petri dishes.
  • Create custom-size pieces of foil
  • Minimal waste
  • Two sizes available
Designed to work without Mini Bin™ Foil Dispenser, these foil rolls are ideal for autoclaving, freezing, incubating, protecting lab ware, lining, sealing and general storage.
Spécifications
  • Désignation:
    Foil Roll 153 mm (6") x152.4 m
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.