Sodium Cacodylate Buffer, Electron Microscopy Sciences
Sodium Cacodylate Buffer, Electron Microscopy Sciences
Sodium Cacodylate Buffer, 0.4M, 7.2, 500 ml
Catalog # 102090-964
Supplier #:  11654
Sodium Cacodylate Buffer, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 102090-964
CAS Number:  
Sodium Cacodylate Buffer, Electron Microscopy Sciences
Sodium Cacodylate Buffer, Electron Microscopy Sciences
Sodium Cacodylate Buffer, 0.4M, 7.2, 500 ml
CAS Number:  
Price
$213.69
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Used for preparing buffered glutaraldehdye fixatives for electron microscopy
Available with a pH of 7.2 or 7.4.
Sodium Cacodylate Buffer, 0.2M is prepared from Sodium Cacodylate Trihydrate (F.W 214.02).
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Sodium Cacodylate Buffer, 0.4M
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    7.2