VWR® Buffer Solutions
Le produit BDH5082-20L est similaire à CA71006-808 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Le produit RC16005 est similaire à CA71006-808 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These buffer solutions are for calibrating pH meters
They are traceable to NIST standards.