VWR® Buffer Solutions | Avantor
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-766
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-766
Supplier:  
CAS Number:  
VWR® Buffer Solutions
VWR® Buffer Solutions
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER PH 7.00 5GAL 5GL Catalog #RC15505
Le produit RC15505 est similaire à CA71006-766 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BDH BUFFER REF STD PH7 COLORLESS 20L Catalog #BDH5056-20L
Le produit BDH5056-20L est similaire à CA71006-766 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These buffer solutions are for calibrating pH meters
They are traceable to NIST standards.