VWR® Buffer Solutions | Avantor
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-762
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-762
Supplier:  
CAS Number:  
VWR® Buffer Solutions
VWR® Buffer Solutions
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER SOLN NBS REF PH7 4-L Catalog #CAJT5608-3
Le produit CAJT5608-3 est similaire à CA71006-762 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BUFFER PH7 1GAL 1GL Catalog #RC15501
Le produit RC15501 est similaire à CA71006-762 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BDH BUFFER REF STD PH7 YELLOW 4L Catalog #BDH5048-4L
Le produit BDH5048-4L est similaire à CA71006-762 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Voir plus d'alternatives
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These buffer solutions are for calibrating pH meters
They are traceable to NIST standards.