VWR® Buffer Solutions | Avantor
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-740
VWR® Buffer Solutions
Catalog # CA71006-740
Supplier:  
CAS Number:  
VWR® Buffer Solutions
VWR® Buffer Solutions
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER SOL PH 4.00 +0.01 2 4L Catalog #CAAA38713-K7
Le produit CAAA38713-K7 est similaire à CA71006-740 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BUFFER SOLUTION,RED PH4.01,4L Catalog #CA22834-56
Le produit CA22834-56 est similaire à CA71006-740 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BDH BUFFER REF STD PH4 RED 4L Catalog #BDH5020-4L
Le produit BDH5020-4L est similaire à CA71006-740 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Voir plus d'alternatives
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These buffer solutions are for calibrating pH meters
They are traceable to NIST standards.