Caps for Mobile Phase Bottles, Microsolv
PP, Green, GL-45
Catalog # 89219-972
Supplier: MicroSolv Technology Corp
Fournisseur #: 58807-G45
Jump to:
Product Details & Documents
These caps are designed for use on HPLC mobile phase reservoir and storage bottles with GL 45 thread.
- Made up of polypropylene
Specifications
- Color:Green
- Matière:PP
- Epaisseur:GL-45
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.