Tween® 40 (Polysorbat)
Product Details & Documents
CAS Number: 9005-66-7
MDL Number: MFCD00165345
Form: Clear Liquid
Color: Pale Yellow
Flash Point (°C): 268
Other Product Names / Synonyms: Polyoxyethylene Sorbitan Monopalmitate
- CAS Number:9005-66-7
- Formule:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165345
- Ébullition Pt:? 100 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:~ 0,1 °C
- Fusion Pt:∼0.1 °C
- Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:268 °C
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Taille:500 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



