Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hexanamide ≥98.0%

Hexanamide ≥98.0%

25 g
Catalog # TCC0024-025G
Supplier:   TCI America
Supplier #:  C0024-25G
Hexanamide ≥98.0%
Catalog # TCC0024-025G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  628-02-4
Hexanamide ≥98.0%

25 g

CAS Number:  628-02-4
Price
$187.00
Log in for availability
Each (25g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 628-02-4
MDL Number: MFCD00008046
Molecular Formula: C6H13NO
Molecular Weight: 115.18
Purity/Analysis Method: >98.0% (N)
Form: Crystal
Melting point (°C): 100

Product Categories: Materials Chemistry, Pressure & Heat Sensitive Recording Materials
Other Product Names / Synonyms: Capronamide

Synonyms:  Capronamide
  • CAS Number:628-02-4
  • Formula:C₆H₁₃NO
  • MDL Number:MFCD00008046
  • Molecular Weight:115.18 g/mol
  • Melting Pt:100 °C
Specifications

Specification Test Results

  • Purity/Analysis Method:
    98.0% (N)

Specifications

  • Taille:
    25 g

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.