NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
Cubetainer®, 10 L, 7.00
Supplier: Mettler Toledo
Fournisseur #: 63056122
NIST Traceable pH Buffers with Temperature Table
Catalog # 97007-800
Supplier: Mettler Toledo
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
NIST-traceable buffer for pH electrode calibration and verification.
- Temperature table on bottle
Measurement results depend on accurate calibrations, and accurate calibrations come from high quality solutions. Each standard solution comes with a certificate of analysis, providing traceability to NIST standards.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Cubetainer®
- Taille:10 L
- pH:7.00
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



