Tween® 40 (Polysorbat)
Product Details & Documents
CAS Number: 9005-66-7
MDL Number: MFCD00165345
Form: Clear Liquid
Color: Pale Yellow
Flash Point (°C): 268
Other Product Names / Synonyms: Polyoxyethylene Sorbitan Monopalmitate
- CAS Number:9005-66-7
- Formule:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165345
- Ébullition Pt:? 100 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:~ 0,1 °C
- Fusion Pt:∼0.1 °C
- Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:268 °C
- Température de conservation:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Taille:25 g