Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Violet de méthyle en solution | Avantor

Violet de méthyle en solution

500 mL
Catalog # TCM0112-500ML
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  M0112-500ML
Violet de méthyle en solution
Catalog # TCM0112-500ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  1340-02-9
Violet de méthyle en solution

500 mL

CAS Number:  1340-02-9
Price
$251.00
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

pH 4.8 (Purple) - pH 5.4 ( Gray) - pH 5.8 (Green)
MDL Number: MFCD00070843
Form: Liquid
Color: Deep Green
Storage Temperature: 0-10°C

Other Product Names / Synonyms: Fleisher's Indicator Solution

Synonymes:  Fleisher's Indicator Solution
  • CAS Number:1340-02-9
  • Formule:C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
  • Numéro MDL:MFCD00070843
  • Molecular Weight:1391.41 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    500 mL

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.