1,2,6-Hexanetriol ≥96.0%
Product Details & Documents
CAS Number: 106-69-4
MDL Number: MFCD00002976
Molecular Formula: C6H14O3
Molecular Weight: 134.18
Purity/Analysis Method: >96.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 178
Flash Point (°C): 191
Specific Gravity (20/20): 1.10
Product Categories: Bioscience, Cosmetic Ingredients for Research and Experimental Use
Other Product Names / Synonyms: 1,2,6-Trihydroxyhexane
- CAS Number:106-69-4
- Formule:C₆H₁₄O₃
- Numéro MDL:MFCD00002976
- Molecular Weight:134.18 g/mol
- Ébullition Pt:178 °C
- Fusion Pt:25 - 32 °C
- Fusion Pt:25…32 °C
- Densité:1,10 (20 °C)
- Flash Pt:191 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:203-424-6
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:96.0% (GC)
Spécifications
- Taille:500 g