Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%

Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%

5 ml
Catalog # TCD1810-005ML
Supplier:   TCI America
Supplier #:  D1810-5ML
Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%
Catalog # TCD1810-005ML
Supplier:  TCI America
CAS Number:  778-24-5
Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%
Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%

5 ml

CAS Number:  778-24-5
Price
$170.00
Log in pour la disponibilité
Each (5ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 778-24-5
MDL Number: MFCD00041326
Molecular Formula: C14H16Si
Molecular Weight: 212.37
Purity/Analysis Method: >97.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 118
Flash Point (°C): 100
Specific Gravity (20/20): 0.99

  • CAS Number:778-24-5
  • Formule:C₁₄H₁₆Si
  • Numéro MDL:MFCD00041326
  • Molecular Weight:212.3623 g/mol
  • Ébullition Pt:118 °C
  • Densité:0,99 (20 °C)
  • Flash Pt:100 °C
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Purity/Analysis Method:
    97.0% (GC)

Spécifications

  • Taille:
    5 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.