, qualité Réactif
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Preferred substrate for high sensitivity detection of alkaline phosphatase in EIA assays. Read at 405 nm.
Soluble.Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5. Absorbs at 405 nm.
- CAS Number:333338-18-4
- Formule:C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
- Numéro MDL:MFCD00066288
- Molecular Weight:371.144 g/mol
- Fusion Pt:300 °C
- Température de conservation:Congélateur
- L'EINECS:224-246-5
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Em (312nm, 0.15M AMP Buffer, pH 10.25):9800
- Inorganic Phosphate (% by Weight):1.0 %
- p-Nitrophenol:0.1 %
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



