Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥98.0%
Product Details & Documents
[Good's buffer component for biological research]
CAS Number: 1132-61-2
MDL Number: MFCD00006183
Molecular Formula: C7H15NO4S
Molecular Weight: 209.26
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Product Categories: Bioscience, Good's Buffering Agents
Other Product Names / Synonyms: MOPS
- CAS Number:1132-61-2
- Formule:C₇H₁₅NO₄S
- Numéro MDL:MFCD00006183
- Molecular Weight:209.27 g/mol
- Indice Merck:13,06288
- Fusion Pt:? 250 °C
- Fusion Pt:> 250 °C
- Flash Pt:110 °C (closed cup)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:214-478-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:98.0% (T)
Spécifications
- Taille:25 g