Acide L(+)-ascorbique ≥99.0%
Product Details & Documents
CAS Number: 50-81-7
MDL Number: MFCD00064328
Molecular Formula: C6H8O6
Molecular Weight: 176.12
Purity/Analysis Method: >99.0% (T)
Form: Crystal
Melting point (°C): 192
Specific rotation [a]20/D: 21 deg (C=10, H2O)
Product Categories: Bioscience, Sugar Acids, Sugars (Others), Regenerative Medicine Research Reagents, Antioxidants, ROS/RNS Detection Reagents, Vitamins
Other Product Names / Synonyms: Vitamin C
- CAS Number:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Indice Merck:13,00837
- Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:192 °C
- Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-066-2
- ATTEINDRE:exempt
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:99.0% (T)
Spécifications
- Taille:500 g