Reference Standards for Food Analysis, Restek | Avantor
Reference Standards for Food Analysis, Restek
Methyl Lignocerate, C24:0, 100 mg
Catalog # RK35064
Supplier:   Restek
Fournisseur #:  35064
Reference Standards for Food Analysis, Restek
Catalog # RK35064
Supplier:  Restek
CAS Number:  
Reference Standards for Food Analysis, Restek
Reference Standards for Food Analysis, Restek
Methyl Lignocerate, C24:0, 100 mg
CAS Number:  
Price
$177.11
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Neat fatty acid methyl esters are used to prepare specific mixtures.
  • Each compound is packaged under a nitrogen blanket to ensure product stability.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Methyl Lignocerate, C24:0, 100 mg
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.