Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Formamide, Ultrapure

Formamide, Ultrapure

500 ml
Catalog # 97062-008
Santé
Supplier:   VWR
Supplier #:  0606-500ML
Formamide, Ultrapure
Catalog # 97062-008
Supplier:  VWR
CAS Number:  75-12-7
Formamide, Ultrapure
Formamide, Ultrapure

500 ml

CAS Number:  75-12-7
Price
$213.36
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • CAS Number:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Indice Merck:13,04261
  • Ébullition Pt:210°C - 216°C
  • Ébullition Pt:210…216 °C
  • Fusion Pt:1-3°C
  • Fusion Pt:1…3 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:79 °C
  • Température de conservation:Réfrigérateur
  • L'EINECS:200-842-0
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Abs.@280nm:
    = 0.05
  • Conductivity:
    = 100 umhos
  • Copper:
    0.00001 %
  • DNase:
    none detected
  • Freezing Range:
    1 °C - 3 °C
  • Iron:
    0.0005 %
  • Lead:
    0.00005 %
  • Moisture (KF):
    0.75 %
  • Purity:
    99.5 %
  • RNase:
    none
  • Zinc:
    0.00005 %

Spécifications

  • Taille:
    500 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.