Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%

1 g
Catalog # TCP1500-1G
Supplier:   TCI America
 :  P1500-1G
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
Catalog # TCP1500-1G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  57344-86-2
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%

1 g

CAS Number:  57344-86-2
Price
$652.00
Log in for availability
Each (1g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
  • Return Policy
Product Details & Documents

CAS Number: 57344-86-2
Molecular Formula: C12H14O
Molecular Weight: 174.24
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Freezing point (°C): 22
Specific rotation [a]20/D: -20 deg (C=1, CHCl3)
Storage Temperature: 0-10°C

Synonyms:  (S)-3-Phenylcyclohexanone
  • CAS Number:57344-86-2
  • Formula:C₁₂H₁₄O
  • MDL Number:MFCD08276411
  • Molecular Weight:174.2390 g/mol
Specifications

Specification Test Results

  • Purity/Analysis Method:
    98.0% (GC)

Specifications

  • Taille:
    1 g

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.