Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0% | Avantor

(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%

100 mg
Catalog # TCP1500-100MG
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  P1500-100MG
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
Catalog # TCP1500-100MG
Supplier:  TCI America
CAS Number:  57344-86-2
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%

100 mg

CAS Number:  57344-86-2
Price
$124.00
Log in pour la disponibilité
Each (100mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

CAS Number: 57344-86-2
Molecular Formula: C12H14O
Molecular Weight: 174.24
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Freezing point (°C): 22
Specific rotation [a]20/D: -20 deg (C=1, CHCl3)
Storage Temperature: 0-10°C

Synonymes:  (S)-3-Phenylcyclohexanone
  • CAS Number:57344-86-2
  • Formule:C₁₂H₁₄O
  • Numéro MDL:MFCD08276411
  • Molecular Weight:174.2390 g/mol
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Purity/Analysis Method:
    98.0% (GC)

Spécifications

  • Taille:
    100 mg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.