Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bleu de bromothymol | Avantor

Bleu de bromothymol

1 g
Catalog # TCB0657-001G
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  B0657-1G
Bleu de bromothymol
Catalog # TCB0657-001G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  76-59-5
Bleu de bromothymol

1 g

CAS Number:  76-59-5
Price
$42.10
Log in pour la disponibilité
Each (1g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 76-59-5
MDL Number: MFCD00005872
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Molecular Weight: 624.38
Form: Crystal
Color: Pale Red
Melting point (°C): 202
Lambda max.: 615 nm (pH 8.0 buffer sol.)

Synonymes:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Indice Merck:13,01430
  • Fusion Pt:202 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-971-2
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    1 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.