Streptavidin
- Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
- Return Policy
Product Details & Documents
A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is useful in affinity chromatography, ELISA, immunohistochemistry and Western Blotting.
Signal word: Danger
GHS Symbol: GHS08
Documents
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Vial
- Taille:5 mg
- Cat. No.:97062-810
- Protein/peptide name:Streptavidin
- Storage conditions:Freezer
- MDL No.:MFCD00082035
- Grade:for biochemistry
- CAS No.:9013-20-1
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



