Sodium acétate, anhydre ACS
Pail, 2.5 kg
Supplier: VWR
Fournisseur #: 0602-2.5KG
Jump to:
Product Details & Documents
Synonymes: Acétate de sodium
- CAS Number:127-09-3
- Formule:H₃CCOONa
- Numéro MDL:MFCD00012459
- Molecular Weight:82.03 g/mol
- Indice Merck:12,08711
- Ébullition Pt:881,4 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:881.4 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:324 °C
- Densité:1,528 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:≥ 250 °C (closed cup)
- Flash Pt:>250 °C (closed cup)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:204-823-8
- ATTEINDRE:01-2119485123-42
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Calcium:0.005%
- Chloride:= 0.002%
- Heavy Metals (as Pb):= 0.001%
- Insolubles:= 0.01%
- Iron:= 0.001%
- Loss on Drying:= 1%
- Magnesium:= 0.002%
- pH (5%, Water) @25°C:7 - 9.2
- Phosphate:= 0.001%
- Purity:= 99%
- Sulfate:= 0.003%
Spécifications
- Type de conditionnement:Pail
- Taille:2.5 kg